Läs mer
Gilac™ HACCP Duckboard
Produktkod. 17978471
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17978471 Rött
17958681 Blått
17918691 Klart
17918431 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17978471 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G402009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.25 SEK
    165.92 SEK / Paket med 1
    Save 70.33 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
HACCP Duckboard gör det möjligt att identifiera förvaringsutrymmen efter färg.
  • Ankbräda av plast, alveolär struktur.
  • Viktigt för att identifiera förvaringsutrymmen efter färg.
    • Tillåter efterlevnad av hygienregler för förvaring av livsmedel.
  • Hög lastkapacitet tack vare HDPE-struktur: allmän belastning upp till 250 kg per kvadratmeter.
  • Lätt att rengöra med högtrycksvattenstråle eller i maskinen.
  • Clip-in system mycket lätt att installera, lätt att skära med en såg för perfekt passform i dess skåra.
  • Kopplingsområde lämpligt för utrustning med breda ytor.
  • Modulär, uppgraderbar och hållbar.
  • Termiskt motstånd lämpligt för temperaturer i fryskammare.
  • Optimal dränering.
  • Säljs styckvis.
  • 4 st matbrädor i plast = 1 kvadratmeter.
Specifikationer
Färg Rött
Längd (engelska) 19,7 tum
Längd (metrisk) 500 mm
Material HDPE
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (engelska) 19,7 tum
Bredd (metrisk) 500 mm