Läs mer
Gilac™ HACCP Duckboard
Produktkod. 15942674
Change view
Mått (L x B):
1,6 x 1,6 fot
Produktkod. Mått (L x B)
15942674 1,6 x 1,6 fot
1 options
Produktkod. 15942674 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G402021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.40 SEK
    165.92 SEK / Paket med 1
    Save 52.48 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Plastmat HACCP Duckboard. Isolerande och halkfri.
  • Ankbräda av plast, alveolär struktur
  • Viktigt för att identifiera förvaringsutrymmen efter färg
  • Tillåter efterlevnad av hygienregler för förvaring av livsmedel
  • Hög lastkapacitet tack vare HDPE-struktur: allmän belastning upp till 250 kg per kvadratmeter
  • Lätt att rengöra med högtrycksvattenstråle eller i maskinen
  • Clip-in system mycket lätt att installera, lätt att skära med en såg för perfekt passform i dess skåra
  • Kopplingsområde lämpligt för utrustning med breda ytor
  • Modulär, uppgraderbar och hållbar
  • Termiskt motstånd lämpligt för temperaturer i fryskammare
  • Optimal dränering
  • 4 Ankbräda i plast = 1 kvadratmeter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Mått (L x B) 1,6 x 1,6 fot
För användning med (applikation) Mathantering
Yta Bikakestruktur
Tjocklek (engelska) 0,87 tum.
Tjocklek (metrisk) 22 mm
Färg Vitt
Längd (engelska) 1.6 ft.
Längd (metrisk) 500 mm
Material HDPE
Typ Spång
Bredd (engelska) 1.6 ft.
Bredd (metrisk) 500 mm