Läs mer
Gilac™ HACCP platt bricka med lock och galler
Produktkod. 15999110
Färg:
Blått
Klart
Vitt
Kapacitet (metrisk):
3 L
8 L
Produktkod. 15999110
Brand: Gilac™ G190112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HACCP Flat Tray kan användas som avfrostningsbricka tack vare det breda uppdelningsgallret. Komplett paket med bricka, hylla och lock.
  • Flat bricka, komplett paket: bricka + hylla + lock
  • Mått lämpliga för kylskåp
  • Kan användas som:
    • avfrostningsbrickor tack vare dess breda uppdelningsgaller som skiljer isvattnet från produkten som tinas
    • beredningsbehållare för produkter som droppar ingrediensbricka
    • behållare för att bevara jämförelseprover
    • jäsnings- och dekanteringsbehållare
  • Häckning och stapling med lock
Specifikationer
Typ Matlåda
Material HDPE
Färg Vitt
Form Rektangulär
Kapacitet (metrisk) 3 L
Certifikat och efterlevnad Efterlevnad av livsmedelskontakt
För användning med Kylskåp
För användning med (applikation) Matförvaring
Inkluderar Lock, hylla, bricka
Stil Staplingsbar
Mått (L x B x H) 350 x 340 x 80 mm
Längd (metrisk) 350 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Höjd (metrisk) 80 mm
Vikt (metrisk) 0.48 kg