Läs mer
Gilac™ HACCP platt bricka med lock och galler
Produktkod. 16490821
Change view
Färg:
Blått
Klart
Vitt
Kapacitet (metrisk):
3 l
8 l
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kapacitet (metrisk)
16490821 Klart 3 l
15999110 Vitt 3 l
16480821 Blått 3 l
15909120 Vitt 8 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16490821 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G190136
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.50 SEK
    167.28 SEK / Paket med 1
    Save 53.22 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 07-10-2026
HACCP Flat Tray kan användas som avfrostningsbricka tack vare det breda uppdelningsgallret. Komplett paket med bricka, hylla och lock.
  • Flat bricka, komplett paket: bricka + hylla + lock
  • Mått lämpliga för kylskåp
  • Kan användas som:
    • avfrostningsbrickor tack vare dess breda uppdelningsgaller som skiljer isvattnet från produkten som tinas
    • beredningsbehållare för produkter som droppar ingrediensbricka
    • behållare för att bevara jämförelseprover
    • jäsnings- och dekanteringsbehållare
  • Häckning och stapling med lock
Specifikationer
Typ Matlåda
Material HDPE
Färg Klart
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 101,4 oz.
Kapacitet (metrisk) 3 l