Läs mer
Gilac™ HACCP platt bricka med lock och galler
Färg:
Blått
Klart
Vitt
Kapacitet (metrisk):
3 L
8 L
Beskrivning
- Flat bricka, komplett paket: bricka + hylla + lock
- Mått lämpliga för kylskåp
- Kan användas som:
- avfrostningsbrickor tack vare dess breda uppdelningsgaller som skiljer isvattnet från produkten som tinas
- beredningsbehållare för produkter som droppar ingrediensbricka
- behållare för att bevara jämförelseprover
- jäsnings- och dekanteringsbehållare
- Häckning och stapling med lock
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Matlåda |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (metrisk) | 3 L |
| Certifikat och efterlevnad | Efterlevnad av livsmedelskontakt |
| För användning med | Kylskåp |
| För användning med (applikation) | Matförvaring |
| Inkluderar | Lock, hylla, bricka |
| Stil | Staplingsbar |
| Visa mer |