Läs mer
Gilac™ HACCP platt bricka
Produktkod. 16470821
Change view
Färg:
Rött
Produktkod. Färg
16470821 Rött
1 options
Produktkod. 16470821 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G155709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.65 SEK
    154.34 SEK / Paket med 1
    Save 48.31 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Multipurpose kapslingsbar HACCP platt bricka: lämplig för kylskåp, den kan användas som avfrostningsbricka, beredningsbehållare eller konserveringsbricka för jämförelseprover.
  • Platta brickor
  • Kan användas i ett brett temperaturområde
  • Mått lämpliga för kylskåp
  • Kan användas som:
    • Avfrostningsbricka tack vare dess breda uppdelningsgaller som skiljer isvattnet från produkten som tinas
    • Beredningsbehållare för produkter som droppar ingrediensbricka
    • Behållare för att bevara jämförelseprover
    • Jäsnings- och dekanteringsbehållare
  • Häckning och stapling med lock
Specifikationer
Typ Matlåda
Material HDPE
Färg Rött
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 2,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 8 L
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
För användning med (applikation) Mathantering
Stil Staplingsbar, Nestbar
Längd (engelska) 19,1 tum.
Längd (engelska) Interiör 41 cm
Längd (metrisk) 485 mm
Längd (metrisk) Interiör 420 mm
Bredd (engelska) 13,2 tum
Bredd (engelska) Interiör 10,4 tum
Bredd (metrisk) 335 mm
Bredd (metrisk) Interiör 265 mm
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (engelska) Interiör 2,8 tum
Höjd (metrisk) 75 mm
Höjd (metrisk) interiör 72 mm
Vikt (engelska) 23,63 oz.
Vikt (metrisk) 0.67 kg
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C