Läs mer
Gilac™ HACCP-behållare för livsmedelskontakt
Produktkod. 17948911
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17948911 Vitt
17988651 Gult
17978511 Blått
17968911 Rött
17918701 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17948911 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G613221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.20 SEK
    400.72 SEK / Paket med 1
    Save 170.48 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HACCP Food Contact Container är idealisk för förvaring, matlagning och transport av livsmedel.
  • HACCP rund behållare.
  • Livsmedelskontakt certifierad.
  • För förvaring, matlagning och transport av livsmedel.
  • Mycket hållbar.
  • Förstärkt botten med antislitagekjol.
  • Förstärkta handtag för att förhindra förvrängning under transport.
  • Valfritt, val av två lock.
  • Ytterdiameter inkluderar handtag.
  • Bredden motsvarar diametern utan handtag.
Specifikationer
Produkttyp HACCP matbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Volym (engelska) 13,2 gal.
Volym (metrisk) 50 L