Läs mer
Gilac™ HACCP häckande stapling perforerad låda
Produktkod. 17958951
Change view
Kapacitet (metrisk):
27 l
37 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 146 mm
600 x 400 x 197 mm
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Färg
17958951 27 l 600 x 400 x 146 mm Vitt
17928601 27 l 600 x 400 x 146 mm Gult
17908991 37 l 600 x 400 x 197 mm Vitt
17998771 37 l 600 x 400 x 197 mm Rött
17968871 37 l 600 x 400 x 197 mm Blått
17958691 37 l 600 x 400 x 197 mm Klart
17988461 37 l 600 x 400 x 197 mm Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17958951 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G180221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HACCP 600 x 400 Häckande stapling perforerad låda är idealisk för storkök och kylkedjeprocessen; den ger ventilation och staplas och häckar halvvägs.
  • 600 x 400 perforerad låda.
  • Idealisk för storkök och kylkedjeprocessen.
  • Ger ventilation.
  • Stapling och häckning när halvt vänt.
  • Stora perforeringar gör att temperaturen kan sänkas snabbt och är lätt att rengöra.
  • Lådor finns i 5 HACCP-färger.
  • Spårningshantering tack vare en innehållsidentifieringsetikett (IML): I formetiketteringsprocess där etiketten formsprutas i plasten vilket gör den permanent och omskrivbar.
    • Använd med en vattenraderbar märkpenna.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 27 l
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Spjällåda
Staplingsbar Ja
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 146 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 146 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.