Läs mer
Gilac™ HACCP häckande stapling perforerad låda, 600 x 400 x 146 mm
Produktkod. 15902884
Färg:
Blått
Klart
Rött
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15902884
missing translation for 'mfr': Gilac™ G180209
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
600 x 400 HACCP perforerad låda för häckande stapling är idealisk för storkök och kylkedjeprocessen.
  • 600 x 400 perforerad låda
  • Idealisk för storkök och kylkedjeprocessen
  • Ger ventilation
  • Stapling och häckning när halvt vänt
  • Stora perforeringar gör att temperaturen kan sänkas snabbt och är lätt att rengöra
  • Lådor finns i 5 HACCP-färger
  • Spårningshantering tack vare en innehållsidentifieringsetikett (IML): I formetiketteringsprocess där etiketten formsprutas i plasten vilket gör den permanent och omskrivbar
    • Använd med en vattenraderbar märkpenna
Spécification
Typ Perforerad låda
Material HDPE
Färg Rött
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 7,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 27 L
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Stil Staplingsbar, Nestbar
Längd (engelska) 23,6 tum
Längd (metrisk) 600 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Bredd (metrisk) 400 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.
Höjd (metrisk) 146 mm
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis