Läs mer
Gilac™ HACCP häckande stapling perforerad låda, 600 x 400 x 146 mm
Färg:
Blått
Klart
Rött
Beskrivning
- 600 x 400 perforerad låda
- Idealisk för storkök och kylkedjeprocessen
- Ger ventilation
- Stapling och häckning när halvt vänt
- Stora perforeringar gör att temperaturen kan sänkas snabbt och är lätt att rengöra
- Lådor finns i 5 HACCP-färger
- Spårningshantering tack vare en innehållsidentifieringsetikett (IML): I formetiketteringsprocess där etiketten formsprutas i plasten vilket gör den permanent och omskrivbar
- Använd med en vattenraderbar märkpenna
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Perforerad låda |
| Material | HDPE |
| Färg | Klart |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 7,1 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 27 L |
| Certifikat och efterlevnad | Food Contact Certifierad |
| Stil | Staplingsbar, Nestbar |
| Längd (engelska) | 23,6 tum |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Visa mer |