Läs mer
Bochem™ HACCP skärbrädor i polyeten
Produktkod. 12631915
Change view
Mått (L x B x H):
610 x 460 x 25 mm
Produktkod. Mått (L x B x H)
12631915 610 x 460 x 25 mm
1 options
Produktkod. 12631915 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 12616
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polyeten
Mått (L x B x H) 610 x 460 x 25 mm
Längd (metrisk) 610 mm
Bredd (metrisk) 460 mm
Höjd (metrisk) 25 mm