Läs mer
Hadacidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hadacidin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO4/c5-2-4(8)1-3(6)7/h2,8H,1H2,(H,6,7) |
| Formel vikt | 119.0219 |
| Procent renhet | >95% |