missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress HAEGT

Produktkod. 16402058
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16402058 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16402058 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1230

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress HAEGT is the first N-terminal 1-5 residues of glucagon like peptide-1 (GLP-1) peptide, and the sequence is His-Ala-Glu-Gly-Thr. HAEGT acts as a competitive substrate for probing prime substrate binding sites of human dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) 1, in which the N-terminal His-Ala is catalyzed cleavage by DPP-IV. HAEGT can be used in the research of diabetes, obesity.

Specifikationer

Renhet 99.26%
CAS 852155-81-8
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 513.5 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.