missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress HAEGT

Produktkod. 16412859
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16412859 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16412859 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1230

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress HAEGT is the first N-terminal 1-5 residues of glucagon like peptide-1 (GLP-1) peptide, and the sequence is His-Ala-Glu-Gly-Thr. HAEGT acts as a competitive substrate for probing prime substrate binding sites of human dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) 1, in which the N-terminal His-Ala is catalyzed cleavage by DPP-IV. HAEGT can be used in the research of diabetes, obesity.

Specifikationer

Renhet 99.26%
CAS 852155-81-8
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 513.5 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.