Läs mer
BRAND™ Hemocytometerskyddsglasögon, Boro 3.3
Handla allt Brand Produkter
:
Mått (L x B): 22 x 30 mm
Beskrivning
- Borosilikatglas, DIN ISO 8255.
- Brytningsindex ne = 1,52± 0,01, Abbe nummer ve = 56,5± 0,5. Flathetstolerans± 3μ m.
- De skiljer sig från vanliga täckglas genom sin slätslipade och polerade yta.
- Förpackning: 2 täckglas i en plastpåse, åtskilda av silkespapper
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglas |
| Material | Borsilikatglas |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| Mått (L x B) | 22 x 30 mm |
| För användning med (utrustning) | Räkna kamrar |