Läs mer
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 Svängande skokrotorer
Produktkod. 15620937 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
HAEMAFlex 12 Svängande skokrotor
HAEMAFlex 16 Svängande skokrotor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15620937
Brand: Thermo Scientific™ 75003862
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Maximera det totala antalet blodpåsar per snurr med den unika kapaciteten på 16 x 500 ml blodpåsar Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 rotorer till den nya Thermo Scientific™ blodbankscentrifuger.
För behov av blodbehandling med hög genomströmning, Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12 svängbara skopor ger 12 x 500 ml kapacitet eller uppgradera din centrifugkapacitet till 16 x 500 ml blodpåsar med Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 16 rotorer och samma skopval.
Rotorerna HAEMFlex 12 och 16 kan utrustas med adaptrar för att snurra de vanligaste bloduppsamlingsrören, koniska rör och plattor med ovala hinkar (750003964).
Högkapacitetsprovbearbetning med flexibiliteten att matcha dina nuvarande och framtida behov med 12 eller 16 x 500 ml blodpåsar (12 eller 16 x 1000 ml) kapacitet, med samma hinksystem.
Dessa vindskyddade rotorer har Thermo Scientific™ Eco-Spin™ teknologi, som ger energibesparingar på upp till 60 %, baserat på en teknisk utvärdering av vind- och icke-vindskärmade konstruktioner av samma rotorkropp.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ och Auto-ID™ funktioner som möjliggör omedelbar öppning av rotorlocket, förvaring och rotoridentifiering för att spara tid och skydda integriteten hos dina prover.
Rotorskopor med Thermo Scientific™ Dura-Coat™ Nickelbeläggning finns också tillgänglig som ger skydd mot korrosion på grund av fukt, kemikalier eller alkaliska lösningar som annars kan försvaga den strukturella integriteten hos en metallrotorskopa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HAEMAFlex 12 Svängande skokrotor
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumvindruta och skopa, polypropenflaska
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 12 x 500 mL blodpåsar (12 x 1000 mL), 312 x 5/7 mL blodrör (ovala hinkar 75003964 krävs)
Max. RCF 7,187 x g
Max. Hastighet 4,700 rpm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Cryofuge 8 och 16 och Sorvall BP 8 och 16 Centrifuger