Läs mer
Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 svängande skokrotorer
Produktkod. 15890582 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
6 x 550 ml blodpåsar (6 x 1000 ml)
8 x 550 mL blodpåsar (8 x 1000 mL)
Max. RCF:
7 144 x g
7 295 x g
Max. Hastighet:
4 600 varv/min
5 000 varv/min
Beskrivning:
HAEMAFlex 6 Svängande skopor
HAEMAFlex 8 Svängande skokrotor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Max. RCF Max. Hastighet Beskrivning Förpackningsstorlek
15890582 8 x 550 mL blodpåsar (8 x 1000 mL) 7 144 x g 4 600 varv/min HAEMAFlex 8 Svängande skokrotor -
15739389 6 x 550 ml blodpåsar (6 x 1000 ml) 7 295 x g 5 000 varv/min HAEMAFlex 6 Svängande skopor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15890582 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220607.64 SEK
    165304.76 SEK / Paket med 1
    Save 55302.88 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Utöka individuella hinkkapacitet upp till 550 ml blodpåsar med Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6/8 rotorer till den nya Thermo Scientific™ blodbankscentrifuger.
Ta itu med ditt labbs behov av blodbehandling med regelbunden till medelhög genomströmning med Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 svängande skoprotor med 6 x 550 ml blodpåskapacitet eller, med samma hinksystem, uppgradera till 8 x 550 ml påsar med Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8 svängande skopor.
Högkapacitetsprovbehandling med flexibiliteten att matcha dina nuvarande och framtida behov med 6 eller 8 x 550 ml blodpåsar (6 eller 8 x 1000 ml), båda tillgängliga med samma hinkval. Uppgradera till Thermo Scientific™ Dura-Coat™ hinkar med nickelbeläggning för att förbättra skyddet mot korrosion på grund av fukt, kemikalier eller alkaliska lösningar.
Dessa vindskyddade rotorer har Thermo Scientific™ Eco-Spin™ teknologi, som ger energibesparingar på upp till 64 %, baserat på en teknisk utvärdering av vind- och icke-vindskärmade konstruktioner av samma rotorkropp.
Kompatibel med Thermo Scientific™ Auto-Lid™ och Auto-ID™ funktioner som möjliggör omedelbar öppning av rotorlocket, förvaring och rotoridentifiering för att spara tid och skydda integriteten hos dina prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HAEMAFlex 8 Svängande skokrotor
Material Rotorkropp i rostfritt stål, aluminiumvindruta och skopa, polypropenflaska
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 8 x 550 mL blodpåsar (8 x 1000 mL)
Max. RCF 7 144 x g
Max. Hastighet 4 600 varv/min
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Cryofuge 8 och 16 och Sorvall BP 8 och 16 Centrifuger