Läs mer
Haematoxylin, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10181710 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10181710 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10181710 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0010/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 517-28-2
Färg Beige
Formatera Powder Solid
Formel vikt 302.27g/mol
Smältpunkt 100°C/212°F
Molekylformel C16H14O6·xH2O
Förpackning Glass Jar
Kvantitet 25 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hematoxylin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.