Läs mer
Thermo Scientific™ Haemophilus Test Medium (HTM)
Produktkod. 10536773
Produktkod. 10536773
Brand: Thermo Scientific™ PO5138A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför enkel känslighetstestning av Haemophilus influenza med detta färdiga att använda medium.
Utför en enkel känslighetstest av Haemophilus influenza med färdig att använda Thermo Scientific™ Oxoid™ Haemophilus testmedium (HTM). Mediet är en del av de rekommenderade metoderna från Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) 1 . Utvecklat från Mueller-Hinton Chokladagar, har mediet visat sig vara ett mycket reproducerbart medium för Haemophilus känslighetstestning 2, 3 . Genomskinligheten hos mediet gör att hämningszoner lätt kan avläsas genom plattans botten.
Använd Haemophilus Test Medium (HTM) för känslighetstestning av Haemophilus influenzae och Haemophilus parainfluenzae .
  • Överensstämmer med CLSI-standarder
  • Ger mycket reproducerbara resultat.
  • Transparent medium för att underlätta avläsningen av hämningszoner.
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Sandgul
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agar
Fyll vikt 20 g± 5 %
Kvantitet 10/Pk.