Läs mer
Hafnium för AAS 1g/L HNO 3 /HF-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12913165 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12913165 100 mL Flaska 100ml
12923165 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12913165 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B 023 100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-58-6
Molekylformel Hf
Molekylvikt (g/mol) 178.49
MDL-nummer MFCD00011032
InChI-nyckel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-namn hafnium
LEDER [Hf]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L ±0.002 g/L
Typ Flame Single-element Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for AAS. Hafnium (Hf) 1000mg/l in HNO3 2%,HF 1%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .