Läs mer
Hafnium arc-cast pellet, 12mm (0.47 in.) dia., 99.8% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 4.5%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15414945
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414945 1 Pc. Varje
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15414945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045104.KF
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium arc-cast pellet
Namnnotering 12mm (0.47 in.) dia.
CAS 7440-58-6
Smältpunkt 2227°C
Kokpunkt 4603°C
Densitet 13.310 g/mL
Kvantitet 1 Pc.
Odör Odorless
Vikt ≈10g/pellet
Form Pellet
Anteckningar om analysprocent (metals basis excluding Zr), Zr nominal 4.5%
Molekylformel Hf
MDL-nummer MFCD00011032
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
InChI-nyckel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Hf]
IUPAC-namn hafnium
Molekylvikt (g/mol) 178.49
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
Formel vikt 178.49
Procent renhet 99.8%