Läs mer
Hafniumborid, 99,5 % (metallbas exklusive Zr), Zr< 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11365887
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11365887 50 g 50g
11375887 10 g 10g
11385887 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11365887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043664.18
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Hafniumborid används i slitstarka beläggningar. Den används också som styrstav för kärnreaktorer. Dessutom används den i återinträdesfordon med hög hastighet som ICBM-värmesköldar eller aerodynamiska framkanter. Det är användbart vid framställning av högtemperaturkompositer i kombination med kiselkarbid (SiC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-23-7
Molekylformel B2Hf
MDL-nummer MFCD00016125
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium boride
Smältpunkt 3250°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Zr), Zr< 2 %
Linjär formel HfB2
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 200.11
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 10.5 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.