Läs mer
Hafniumkarbid, grått pulver, 99,5 % (metallbas exklusive Zr), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397407
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397407 50 g 50g
11307417 1 g 1g
11317417 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11397407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012567.18
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Det används som mellanprodukt i kemisk forskning, farmaceutiska intermediärer, organiska mellanprodukter. Används i raketmunstycken, speciellt för raketnoskon för återinträde i rymden. På grund av sin höga hårdhet och smältpunkt används HfC också i stor utsträckning i hårdlegerade tillsatser. Används i keramiska industrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-85-1
Molekylformel CHf
Molekylvikt (g/mol) 190.50
MDL-nummer MFCD00016126
InChI-nyckel NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metanidylidynehafniumylium
LEDER [C-]#[Hf+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium carbide
Smältpunkt 3890°C
Färg Grå
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.5% (Metals basis excluding Zr)
Löslighetsinformation it is insoluble in water.
Formel vikt 190.54
Odör Odorless
Densitet 12.2 g/cm3
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.