Läs mer
Hafnium dichloride oxide octahydrate, 98+% (metals basis excluding Zr), Zr <1.5%
Produktkod. 11311888
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11311888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011833.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
For Synthesis of Hafnium (IV) Oxide | CAS: 14456-34-9 | Cl2H16HfO9 | 409.51 g/mol
Hafniumdikloridoxidoktahydrat används vid syntes av hafnium(IV)oxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14456-34-9
Molekylformel Cl2H16HfO9
Molekylvikt (g/mol) 409.51
MDL-nummer MFCD00150417
InChI-nyckel FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
IUPAC-namn hafnium;diklorid;nonahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium dichloride oxide octahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall >98% (Metals basis excluding Zr)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 409.52 (265.40 Anhydrous)
Odör Pungent
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.