Läs mer
Hafnium dichloride oxide octahydrate, 98+% (metals basis excluding Zr), Zr <1.5%
Produktkod. 11321888
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321888 500 g 500g
11301888 25 g 25g
11311888 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11321888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011833.36
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
For Synthesis of Hafnium (IV) Oxide | CAS: 14456-34-9 | Cl2H16HfO9 | 409.51 g/mol
Hafniumdikloridoxidoktahydrat används vid syntes av hafnium(IV)oxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14456-34-9
Molekylformel Cl2H16HfO9
Molekylvikt (g/mol) 409.51
MDL-nummer MFCD00150417
InChI-nyckel FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
IUPAC-namn hafnium;diklorid;nonahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium dichloride oxide octahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall >98% (Metals basis excluding Zr)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 409.52 (265.40 Anhydrous)
Odör Pungent
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.2
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.