Läs mer
Hafnium dichloride oxide octahydrate, Puratronic™, 99.998% (metals basis excluding Zr), Zr <1%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hafnium dichloride oxide octahydrate |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 1 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas exklusive Zr), Zr< 1 % |
| Linjär formel | HfCl2O·8H2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 409.52 (265.40 Anhydrous) |
| Procent renhet | 99.998% |
| Visa mer |