Läs mer
Hafnium ethoxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11348748
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348748 25 g 25g
11338748 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11348748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041607.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Beredning av eldfasta beläggningar
Hafniumetoxid är en kemikalie som används vid framställning av eldfasta beläggningar. Några av de andra applikationerna inkluderar nanomaterial& Tunna filmer, display& Imaging, Katalys& Syntes, Hybrid& Dispergera material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13428-80-3
Molekylformel C8H24HfO4
Molekylvikt (g/mol) 362.766
MDL-nummer MFCD00070459
InChI-nyckel ZSVBAHMGGMMOSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium tetraethoxide, hafnium iv ethoxide
PubChem CID 72429791
IUPAC-namn etanol;hafnium
LEDER CCO.CCO.CCO.CCO.[Hf]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium ethoxide
Smältpunkt 178°C to 180°C
Kokpunkt 180°C to 200°C (13 mmHg)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3180
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation It is soluble in hydrocarbons,reacts with ketones,esters. Reacts exothermally with water
Formel vikt 358.73
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.