Läs mer
Hafniumfolie, 0,25 mm (0,01 tum) tjock, glödgad, 99,5 % (metallbas exklusive Zr), Zr nominell 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11386887
Change view
Kvantitet:
50 x 80 mm
80 x 250 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11386887 50 x 80 mm Varje
11396887 80 x 250 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11386887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010793.FJ
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-58-6
Molekylformel Hf
Molekylvikt (g/mol) 178.49
MDL-nummer MFCD00011032
InChI-nyckel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-namn hafnium
LEDER [Hf]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium foil
Namnnotering 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed
Kvantitet 50 x 80 mm
Odör Odorless
Vikt ≈13.3g/50x80mm
Form Foil
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Zr), Zr nominell 3 %
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.