Läs mer
Hafnium(IV) 2,4-pentanedionate, 97%
Produktkod. 11378978
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378978 25 g 25g
11358978 1 g 1g
11368978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11378978 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042463.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 17475-67-1 | C20H28HfO8 | 574.92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17475-67-1
Molekylformel C20H28HfO8
Molekylvikt (g/mol) 574.92
MDL-nummer MFCD00044997
InChI-nyckel GXNMJQUZCICHBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium iv acetylacetonate, hafnium-2,4-pentanedionate, hafnium; z-4-hydroxypent-3-en-2-one, 3z-4-tris 2z-4-oxopent-2-en-2-yl oxy hafnio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 11330624
IUPAC-namn hafnium;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one
LEDER [Hf+4].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium (IV) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 193°C
Odör Characteristic
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 574.93
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.