Läs mer
Hafnium(IV) chloride, 98+% (metals basis excluding Zr), Zr <2.7%
Produktkod. p-4824742
Kvantitet:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5g
25g
500g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11351888
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011834.88
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 13499-05-3 | Cl4Hf | 320.29 g/mol
Hafniumkloridtetrahydrofurankomplex är en effektiv katalysator för Diels-Alder-cykloadditionerna, Ziegler-Natta-polymerisation av alkener. Den används som styrstavar i kärnreaktorer och vid tillverkning av glödlampor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13499-05-3
Molekylformel Cl4Hf
Molekylvikt (g/mol) 320.29
MDL-nummer MFCD00011034
InChI-nyckel PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Synonym hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC-namn tetraklorhafnium
LEDER Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium(IV) chloride
Smältpunkt 320° (sublimation)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2.5 g
Analysprocentintervall >98% (Metals basis excluding Zr)
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and acetone.
Formel vikt 320.3
Odör Irritating
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.