Läs mer
Hafnium(IV) chloride, 99.9% (metals basis), Zr<0.5%
Produktkod. 15417025
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417025 25 g 25g
15427025 100 g 100g
15437025 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15417025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045612.14
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 13499-05-3 | Cl4Hf | 320.29 g/mol
Hafnium(IV)klorid används som en prekursor för katalysator involverad i Ziegler-Natta-polymerisationen av propen. Det är ett effektivt Lewis syra för olika tillämpningar i organisk syntes, nämligen alkylering av ferrocen. Vidare ökar det hastigheten och kontrollen av 1,3-dipolära cykloadditioner. Det används också för att framställa hafniumdioxid och hafniumsilikat, som används som högk-dielektrika vid tillverkning av integrerade kretsar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13499-05-3
Molekylformel Cl4Hf
Molekylvikt (g/mol) 320.29
MDL-nummer MFCD00011034
InChI-nyckel PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Synonym hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC-namn tetraklorhafnium
LEDER Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium(IV) chloride
Smältpunkt 320° (sublimation)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in methanol and acetone.
Formel vikt 320.3
Odör Irritating
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.