Läs mer
Hafnium(IV) fluoride, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr 2-4%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11317858
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317858 25 g 25g
11307858 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11317858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036392.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13709-52-9
MDL-nummer MFCD00016127
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium(IV) fluoride
Fysisk form Sintered Lump
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis excluding Zr), Zr 2 to 4%
UN-nummer UN3290
Löslighetsinformation React with water.
Formel vikt 254.48
Procent renhet 99.9%
Känslighet Moisture sensitive