Läs mer
Hafnium(IV)oxid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10543941 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10543941 1 g Glasflaska 1g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10543941 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 192030010
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
Kokpunkt 5400°C
Kemiskt namn eller material Hafnium(IV) oxide
Smältpunkt 2810°C
Namnnotering 98%
CAS 12055-23-1
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 97.5% min
Molekylformel HfO2
Linjär formel HfO2
MDL-nummer MFCD00003565
Merck Index 10, 4470
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O--].[O--].[Hf+4]
IUPAC-namn hafnium(4+)dioxidandiid
Molekylvikt (g/mol) 210.49
Formel vikt 210.49
Procent renhet 98%
Infrarött spektrum White powder
Förpackning Glasflaska
Densitet 9.68, 9.6800g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.