Läs mer
Hafnium(IV)oxid, 99,95 %, (metallbas exklusive Zr), Zr typiskt< 0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050118
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11303827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035666.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Hafnium(IV)oxid används i optiska beläggningar och i avancerade metalloxid-halvledarenheter. Den används som en grindisolator i fälteffekttransistorer på grund av dess höga dielektricitetskonstant. Det spelar en viktig roll som en möjlig kandidat för resistiva växlande minnen, som ett eldfast material i isoleringen av enheter som termoelement och som en hög-κ dielektrikum i DRAM-kondensatorer. Det används också vid framställning av hafniumtetraklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12055-23-1
Molekylformel HfO2
Molekylvikt (g/mol) 210.49
MDL-nummer MFCD00003565
InChI-nyckel WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn hafnium(4+)dioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[Hf+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium(IV) oxide
Smältpunkt 2774°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Zr), Zr typiskt< 0,5 %
Merck Index 14,4588
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 210.49
Procent renhet 99.95%
Odör Odorless
Densitet 9.68 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.