Läs mer
Hafnium(IV)oxid, spektrografisk kvalitet, 99,9 % (metallbas exklusive Zr), Zr typiskt< 80 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11301898
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11301898 2 g 2g
11391888 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11301898 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011836.04
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Hafnium(IV)oxid används i optiska beläggningar och i avancerade metalloxid-halvledarenheter. Den används som en grindisolator i fälteffekttransistorer på grund av dess höga dielektricitetskonstant. Det spelar en viktig roll som en möjlig kandidat för resistiva växlande minnen, som ett eldfast material i isoleringen av enheter som termoelement och som en hög-κ dielektrikum i DRAM-kondensatorer. Används även vid framställning av hafniumtetraklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12055-23-1
Molekylformel HfO2
Molekylvikt (g/mol) 210.49
MDL-nummer MFCD00003565
InChI-nyckel WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn hafnium(4+)dioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[Hf+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium(IV) oxide
Smältpunkt 2774°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Zr), Zr typiskt< 80 ppm
Merck Index 14,4588
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 210.49
Procent renhet 99.9%
Odör Odorless
Densitet 9.68 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.