Läs mer
Hafnium(IV)sulfat, 99,9 % (metallbas exklusive Zr), Zr< 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059224
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11399768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044244.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 15823-43-5 | HfO4S | 274.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15823-43-5
Molekylformel HfO4S
Molekylvikt (g/mol) 274.55
MDL-nummer MFCD00168081
InChI-nyckel KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium
PubChem CID 13094115
IUPAC-namn hafnium(4+);disulfat
LEDER [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium (IV) sulfate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Zr), Zr< 1 %
Formel vikt 370.62 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.