Läs mer
Hafniumbitar, 3–12 mm (0,12–0,47 tum), 99,9 % (metallbas exklusive Zr), Zr nominellt 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050903
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11374637
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039683.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-58-6
Molekylformel Hf
Molekylvikt (g/mol) 178.49
MDL-nummer MFCD00011032
InChI-nyckel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-namn hafnium
LEDER [Hf]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium pieces
Namnnotering 3 to 12mm (0.12 to 0.47 in.)
Kvantitet 10 g
Odör Odorless
Form Pieces
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Zr), Zr nominell 2 %
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.