Läs mer
Hafniumlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 /HF-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12927363 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
Produktkod. 12927363
Brand: Fisher Chemical S 623 050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-58-6
Molekylformel Hf
Molekylvikt (g/mol) 178.49
MDL-nummer MFCD00011032
InChI-nyckel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-namn hafnium
LEDER [Hf]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Kvantitet 50 mL