Läs mer
Hafniumlösning för ICP/MS 10mg/L HNO 3 /HF-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12937363 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12937363 100 mL Flaska 100ml
12927363 50 mL Flaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12937363 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 623 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 SEK
    1054.55 SEK / 100ml
    Save 305.45 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 7440-58-6
Molekylformel Hf
Molekylvikt (g/mol) 178.49
MDL-nummer MFCD00011032
InChI-nyckel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-namn hafnium
LEDER [Hf]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium
Förpackning Flaska
Koncentration 10 mg/L
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra/spår vätefluorid
Kvantitet 100 mL