Läs mer
Hafnium sponge, 99.6% (metals basis excluding Zr), Thermo Scientific™
Produktkod. 11326617
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326617 10 g 10g
11336617 50 g 50g
11345719 250 g 250g
11335719 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11326617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 000674.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-58-6
Molekylformel Hf
Molekylvikt (g/mol) 178.49
MDL-nummer MFCD00011032
InChI-nyckel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-namn hafnium
LEDER [Hf]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium
Färg Silver till grått
Utseende Silver gray sponge
Kvantitet 10 g
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr)
Form Sponge
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hafnium powder
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Pyrofort fast ämne Kategorija 1
  • Självupphettande ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • H251-Självupphettande. Kan börja brinna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P222-Undvik kontakt med luft.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P235+P410-Förvaras svalt. Skyddas från solljus.
  • P422-Förvara innehållet i .
  • P420-Förvaras åtskilt från andra material.