Läs mer
Hafnium sponge, 99.6% (metals basis excluding Zr), Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Hafnium |
| Färg | Silver to Gray |
| Utseende | Silver gray sponge |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Odorless |
| Analysprocentintervall | 99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr) |
| Form | Sponge |