Läs mer
Hafniumstandard: Hf @ 1000 μg/ml i 5% HCl, VHG™
Produktkod. 17994336
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17994336 50 ml
17919009 100 ml
17943556 250 ml
17940426 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17994336 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPHFH50
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Hafniumstandard: Hf @ 1000 μg/ml i 5 % HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium
CAS 7440-58-6
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Hafnium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Hf
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hf
InChI formel InChI=1S/Hf
LEDER [Hf]
IUPAC-namn Hafnium
Lösningsmedel eller matris Späd HCl
Molekylvikt (g/mol) 178.49
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 179,947 g/mol