Läs mer
Hafniumstandard: Hf @ 1000 ug/ml i 2 % HNO3/0,5 % HF
Produktkod. 30318842
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
30318842 100 ml
1 options
Produktkod. 30318842 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPHFNF100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium
CAS 7440-58-6
Analyt- eller komponentnamn Hafnium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Hf
Koncentration 1000 μg/ml
Synonym Hf
InChI formel InChI=1 S/Hf
Lösningstyp Enda lösning
LEDER [Hf]
Element Hf
IUPAC-namn Hafnium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Industry Type Livsmedelstestning
Molekylvikt (g/mol) 178.49
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 179.947