Läs mer
Hafniumstandard: Hf @ 10000 μg/ml i 4 % HNO3, 2 % HF, VHG™
Produktkod. 17949759
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17949759 500 ml
18091140 50 ml
18071350 250 ml
17929759 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17949759 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTHFNF500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Hafniumstandard: Hf @ 10000 μg/ml i 4 % HNO3, 2 % HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium
CAS 7440-58-6
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Hafnium
Molekylformel Hf
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hf
InChI formel InChI=1S/Hf
LEDER [Hf]
IUPAC-namn Hafnium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 178.49
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 179,947 g/mol