Läs mer
Hafniumstandard: Hf @ 10000 μg/ml i 4 % HNO3, 2 % HF, VHG™
Beskrivning
Hafniumstandard: Hf @ 10000 μg/ml i 4 % HNO3, 2 % HF
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hafnium |
| CAS | 7440-58-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Hafnium |
| Molekylformel | Hf |
| Koncentration | 10 000 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Hf |
| InChI formel | InChI=1S/Hf |
| LEDER | [Hf] |
| Visa mer |