Läs mer
Hafnium Standard: Hf @ 10000 μg/mL in 5% HCl, VHG™
Produktkod. 30003032
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003032 250 ml
30003104 100 ml
17984266 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003032 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTHFH250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Hafnium Standard: Hf @ 10000 μg/mL in 5% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium
CAS 7440-58-6
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Hafnium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Hf
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hf
InChI formel InChI=1S/Hf
LEDER [Hf]
IUPAC-namn hafnium
Lösningsmedel eller matris Dilute HCl
Molekylvikt (g/mol) 178.49
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 179.947 g/mol