Läs mer
Hafnium tert-butoxide, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr< 0.5%
Produktkod. 11394877
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394877 10 g 10g
11304887 2 g 2g
11314887 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11394877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041908.09
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 2172-02-3 | C16H40HfO4 | 474.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2172-02-3
MDL-nummer MFCD00070458
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium tert-butoxide
Smältpunkt 2°C
Färg Gult
Densitet 1.15 g/mL
Kokpunkt 90°C (5 mmHg)
Flampunkt 28°C (82°F)
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Zr), Zr< 0,5 %
Molekylformel C16H40HfO4
Linjär formel Hf[OC(CH3)3]4
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Känslighet Air and moisture sensitive
Synonym tetrakis tert-butoxy hafnium, hafnium; 2-methylpropan-2-ol
Löslighetsinformation Soluble in hydrocarbons, reacts with alcohols, ketones, and esters
InChI-nyckel YZABPPRMRYHJGL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.[Hf]
IUPAC-namn hafnium;2-metylpropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 474.98
PubChem CID 25199745
Formel vikt 470.94
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.