Läs mer
Hafnium trifluoromethanesulfonate, 98%
Produktkod. 11325515
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11325515 5 g 5g
11335515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11325515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19688.06
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 161337-67-3 | C4H2F12HfO13S4 | 792.758 g/mol
Hafniumtrifluormetansulfonat är en återvinningsbar katalysator för mononitrering av o-nitrotoluen. Det fungerar som en katalysator för homogen metoxikarbonylering och hydrokarboxyleringsreaktioner av fenylacetylen. Det används också som en reaktant för direkta Friedel-Crafts-reaktioner av kromenhemiacetaler, aminometyleringsreaktioner under Lewis sura förhållanden och cykliseringsreaktioner av prins-typ. Det är också involverat i den direkta polykondensationen av mjölksyra. Vidare används det i katjoniska bensyleringsreaktioner, kemoselektiv tioacetalisering och transtioacetalisering av karbonylföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hafniumtrifluormetansulfonat är en återvinningsbar katalysator för mononitrering av o-nitrotoluen. Det fungerar som en katalysator för homogen metoxikarbonylering och hydrokarboxyleringsreaktioner av fenylacetylen. Det används också som en reaktant för direkta Friedel-Crafts-reaktioner av kromenhemiacetaler, aminometyleringsreaktioner under Lewis sura förhållanden och cykliseringsreaktioner av prins-typ. Det är också involverat i den direkta polykondensationen av mjölksyra. Vidare används det i katjoniska bensyleringsreaktioner, kemoselektiv tioacetalisering och transtioacetalisering av karbonylföreningar.
Löslighet Löslig i metylcyanid, dikolometan, dikloretan
, nitrometan, dioxan, terahydrofuran och toluen.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161337-67-3
Molekylformel C4H2F12HfO13S4
Molekylvikt (g/mol) 792.758
MDL-nummer MFCD01321255
InChI-nyckel XQJOFTWVKHJLHA-UHFFFAOYSA-J
Synonym hafnium iv trifluoromethanesulfonate hydrate, hafnium tetrakis trifluoromethanesulfonate , hydrate
PubChem CID 71433309
IUPAC-namn hafnium(4+);trifluormetansulfonat;hydrat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].O.[Hf+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hafnium trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt >350°C
Linjär formel (CF3SO3)4Hf
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in methyl cyanide,dicholomethane,dichloroethane,nitromethane,dioxane,terahydrofuran and toluene.
Formel vikt 774.75
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.