Läs mer
Hairy (Drosophila) Antibody (1/24) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2075.00 SEK - 3805.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Hairy (Drosophila) |
|---|---|
| Klona | 1/24 |
| Utspädning | Western Blot : 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, ChIP Assay |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18664819
|
Novus Biologicals
NBP2-76659-0.025ml |
0.025 mL |
2075.00 SEK
0.03ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18083464
|
Novus Biologicals
NBP2-76659 |
0.1 mL |
3805.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Hairy (Drosophila) Monoclonal specifically detects Hairy (Drosophila) in Drosophila samples. It is validated for Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation.Specifikationer
| Hairy (Drosophila) | |
| Western Blot : 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Stem Cells | |
| PBS with 0.02% sodium azide | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| This antibody will stain Drosophila embryos. |
| 1/24 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ChIP Assay | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Drosophila | |
| Hairy gene product | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |