missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hairy (Drosophila) Antibody (3/30), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50417MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Hairy (Drosophila) Monoclonal antibody specifically detects Hairy (Drosophila) in Drosophila samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| Hairy (Drosophila) | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Hairy gene product | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. |
| Western Blot | |
| 2024-03-30 00:00:00 | |
| Western Blot | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Drosophila | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering